3-Phenoxybenzylchlorid
Lieferant: MENAI
Synonyme: 1-Chlormethyl-3-phenoxybenzol
E1051.25
MENAE1051.25EA 0 EUR
MENAE1051.25
3-Phenoxybenzylchlorid
3-Phenoxybenzylchlorid
Formel: C₁₃H₁₁ClO
Molecular Weight: 218,68 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040866
CAS-Nummer: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN: 3265
ADR: 8,III