3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Lieferant: MENAI
Synonyme:
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
E1781.10
MENAE1781.10EA
0
EUR
MENAE1781.10
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ Molecular Weight: 232,16 g/mol |
MDL:
MFCD00066337 CAS-Nummer: 168833-80-5 |