meso-Tetraphenylporphin
Lieferant: MENAI
Synonyme:
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphin
E2217.10
MENAE2217.10EA
0
EUR
MENAE2217.10
meso-Tetraphenylporphin
meso-Tetraphenylporphin
Formel:
C₄₄H₃₀N₄ Molecular Weight: 614,75 g/mol Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011680 CAS-Nummer: 917-23-7 EINECS: 213-025-9 |