Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: MENAI
E3709.10
MENAE3709.10EA 0 EUR
MENAE3709.10
Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
MDL: MFCD00052503
CAS-Nummer: 21211-07-4