2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: MENAI
Synonyme: 4-Amino-3-brom-5-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 4-Amino-3-brom-5-chlorbenzotrifluorid
E3866.5
MENAE3866.5EA 0 EUR
MENAE3866.5
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Molecular Weight: 274,47 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (0,25 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
MDL: MFCD00042180
CAS-Nummer: 109919-26-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III