4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Lieferant: MENAI
E906.5
MENAE906.5EA 0 EUR
MENAE906.5
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₆F₃NS
MDL: MFCD00040926
CAS-Nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III