Tris(4-chlorphenyl)phosphin

Lieferant: MENAI

Synonyme: Tris(p-chlorphenyl)phosphin

ER31.5
MENAER31.5EA 0 EUR
MENAER31.5
Tris(4-chlorphenyl)phosphin
Tris(4-chlorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈H₁₂Cl₃P
Molecular Weight: 365,63 g/mol
Siedepunkt: 431 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103 °C
Dichte: 1,449 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013639
CAS-Nummer: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR