p-Toluolsulfonylacetonitril
Lieferant: MENAI
Synonyme:
[(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
ES488.25
MENAES488.25EA
0
EUR
MENAES488.25
p-Toluolsulfonylacetonitril
p-Toluolsulfonylacetonitril
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195,24 g/mol |
MDL:
MFCD00039487 CAS-Nummer: 5697-44-9 EINECS: 227-173-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |