4-Chlor-3-nitrozimtsäure
Lieferant: MENAI
Synonyme:
3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
IP31.50
MENAIP31.50EA
0
EUR
MENAIP31.50
4-Chlor-3-nitrozimtsäure
4-Chlor-3-nitrozimtsäure
Formel:
C₉H₆ClNO₄ Molecular Weight: 227,601 g/mol |
MDL:
MFCD00063311 CAS-Nummer: 20797-48-2 |