N-Benzylmaleimid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
N-Benzylmaleinsäureimid, 1-Benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion
IP7.50
IP7.100
MENAIP7.50EA
0
EUR
MENAIP7.50
MENAIP7.100
N-Benzylmaleimid
N-Benzylmaleimid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187.2 g/mol Siedepunkt: 339 Schmelzpunkt: 70…72 °C Dichte: 1.296 |
MDL:
MFCD00014540 CAS-Nummer: 1631-26-1 EINECS: 216-631-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...