2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
2,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
NC1149.25
MENANC1149.25EA
0
EUR
MENANC1149.25
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Molecular Weight: 245,51 g/mol Schmelzpunkt: 56 °C |
MDL:
MFCD00052712 CAS-Nummer: 16271-33-3 UN: 3261 ADR: 8,II |