4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: MENAI
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethoxy)benzolsulfochlorid, 4-(Trifluormethoxy)benzol-1-sulfonylchlorid
NC1241.10
MENANC1241.10EA 0 EUR
MENANC1241.10
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molecular Weight: 260,62 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,536 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042408
CAS-Nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II