trans-2-Pentensäure
Lieferant: MENAI
Gefahr
Synonyme: (E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
NC1360.50
MENANC1360.50EA 0 EUR
MENANC1360.50
trans-2-Pentensäure
trans-2-Pentenoic acid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9903 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002704
CAS-Nummer: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN: 3265
ADR: 8,III