2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Lieferant: MENAI
Synonyme:
1-Phenyl-2-tosylethanone
NC2279.25
MENANC2279.25EA
0
EUR
MENANC2279.25
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃S Molecular Weight: 274,340 g/mol |
MDL:
MFCD00026002 CAS-Nummer: 31378-03-7 EINECS: 250-605-0 |