2-Nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: MENAI
NC2430.50
MENANC2430.50EA 0 EUR
MENANC2430.50
2-Nitrobenzolsulfonamid
2-Nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆N₂O₄S
Schmelzpunkt: 195…196,5 °C
MDL: MFCD00009807
CAS-Nummer: 5455-59-4