(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
(2,4-Dichlorphenoxy)acetohydrazid, (2,4-Dichlorphenoxy)acethydrazid
NC388.100
MENANC388.100EA
0
EUR
MENANC388.100
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
Formel:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂ Molecular Weight: 235.07 g/mol |
MDL:
MFCD00051972 CAS-Nummer: 28236-62-6 |