4-Chlorphenylsulfonylaceton
Lieferant: MENAI
Synonyme:
1-(4-Chlorphenylsulfonyl)aceton
NC884.25
NC884.100
MENANC884.25EA
0
EUR
MENANC884.25
MENANC884.100
4-Chlorphenylsulfonylaceton
4-Chlorphenylsulfonylaceton
Formel:
C₉H₉ClO₃S Molecular Weight: 232.69 g/mol |
MDL:
MFCD00018663 CAS-Nummer: 5000-48-6 |