3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
SR482.25
MENASR482.25EA
0
EUR
MENASR482.25
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₉H₄Cl₂OS Molecular Weight: 231,10 g/mol |
MDL:
MFCD00053069 CAS-Nummer: 21815-91-8 UN: 3261 ADR: 8,II |