Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: MENAI
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
ST1157.100
MENAST1157.100EA
0
EUR
MENAST1157.100
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molecular Weight: 186,22 g/mol |
MDL:
MFCD00123414 CAS-Nummer: 7210-76-6 |