4-Phenyl-3-thiosemicarbazid

Lieferant: MENAI

Synonyme: (Phenylamino)thioameisensäurehydrazid, 4-Phenyl-3-thiosemicarbazid

ST743.25
MENAST743.25EA 0 EUR
MENAST743.25
4-Phenyl-3-thiosemicarbazid
4-Phenyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₉N₃S
Molecular Weight: 167,23 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007615
CAS-Nummer: 5351-69-9
EINECS: 226-329-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR