Chirurgische Maske, PP
Lieferant: MENSCH FRANZ
29197
MENS29197EA 124 EUR
MENS29197
Chirurgische Maske, PP
Masken OP-Masken
Gesichtsmaske mit elastischen Bändern aus PP-Vlies, 3-lagig (Innen- und Außenschicht) und einem Meltblown-Filtermedium.
  • Hervorragende Filterleistung >98% BFE
  • Unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
  • Integrierter Nasenclip, anatomisch verstellbar
  • Einmalgebrauch
  • Für den medizinischen Gebrauch geeignet
Kein Ohrendruck, auch bei längerem Tragen.
Standards: EN 14683 Typ II, lebensmittelsicher.
Verpackung:
Bestellen