Iod 0.05 M in Pyridin, Novabiochem® oxidierendes Reagens, zur DNA/RNA Synthese
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.57008.1000
8.57008.2500
MERC8.57008.1000EA
0
EUR
MERC8.57008.1000
MERC8.57008.2500
Iod 0.05 M in Pyridin, Novabiochem® oxidierendes Reagens, zur DNA/RNA Synthese
Iod
Formel:
I₂ Dichte: 0,99 g/cm³ Flammpunkt: 20,0 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 UN: 1282 ADR: 3,II |