Diethylamin 20% (v/v) in Acetonitril, Novabiochem®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.57010.0500
MERC8.57010.0500EA 162 EUR
MERC8.57010.0500
Diethylamin 20% (v/v) in Acetonitril, Novabiochem®
Diethylamin

DEA/ACN Mix

Formel: (C₂H₅)₂NH
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 55,5
Schmelzpunkt: -50
Flammpunkt: -39
MDL: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR