Chlorpyrifos-methyl, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: O,O-Dimethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylphosphorothionat, O,O-Dimethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthiophosphat
MET418B
MET418BEA 179 EUR
MET418B
Chlorpyrifos-methyl, Supelco®
Chlorpyrifos-methyl
Formel: C₇H₇Cl₃NO₃PS
Molecular Weight: 322,54 g/mol
Schmelzpunkt: 45,5…46.5 °C
CAS-Nummer: 5598-13-0
EINECS: 227-011-5