Präzisionswaage, Mettler Modell: XSR303SN/M . Wägebereich: 310g Ablesbarkeit: 0,001g ohne Windschutz, SmartPan Waagschale, kapazitiver 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen mit moderner Benutzeroberfläche, integriertes Ergebnis-Notepad, StatusLight und LabX. g 1 * 1 ST
Lieferant: Mettler - Toledo
Präzisionswaage, Mettler Modell: XSR303SN/M . Wägebereich: 310g Ablesbarkeit: 0,001g ohne Windschutz, SmartPan Waagschale, kapazitiver 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen mit moderner Benutzeroberfläche, integriertes Ergebnis-Notepad, StatusLight und LabX. g 1 * 1 ST