Benzophenon
Lieferant: Mettler - Toledo
Achtung
18870 18870
METN18870EA 144.5 EUR
METN18870 XXXX18870
Benzophenon
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099