Referezelektrode, DX202-SC
Lieferant: Mettler - Toledo
51109295
METN51109295EA 575 EUR
METN51109295
Referezelektrode, DX202-SC
Elektroden pH-Elektroden
Referenzelektrode mit bruchsicherem Kunststoffschaft und S7-Anschluss.
  • Referenzelektrode mit bruchsicherem Kunststoffschaft
  • Schraubbarer, austauschbarer Außenschaft mit fester Außenfaserverbindung
  • Beweglicher Hülsenadapter zur Positionsanpassung
  • Geeignet als elektrische Referenz bei ionenselektiven Messungen
  • Ideal für Anwendungen in flusssäurehaltigen Proben
Material: Kunststoff
mV-Bereich: ±2000
Bestellinformation: Brückenelektrolyte (3 mol/L KCl, 1 mol/L KNO₃, je 20 ml) im Lieferumfang enthalten