Dichtemessgerät
Lieferant: Mettler - Toledo
51337000
METN51337000EA 0 EUR
METN51337000
Dichtemessgerät
Dichtemessgeräte
Digitale Dichtemessgeräte für vier Positionen zur Messung der spezifischen Dichte, API (Erdöl), BRIX (Zucker), Alkoholkonzentrationen und anderer ähnlicher Werte.
  • Produktorientierte OneClick™ Messungen einschließlich eines Methoden-/Produktkonzepts
  • Automatische Fehlererkennung und Anpassungsverifizierungen
  • LiquiPhysics Systeme bieten Benutzermanagement für jede Konfiguration
  • LogStraight™, eine biometrische Methode, mit der das System über Angaben des Bedieners informiert wird
  • Probendateneingabe mit SmartCodes™ macht das Anklicken einer Schaltfläche unnötig, und ScanStraight™ scannt Strichcodes automatisch
Die LiquiPhysics Excellence DM Dichtemessgeräte und DX Dichtezellmodule können Messfehler erkennen und verfügen über einen breiten Messtemperaturbereich. Sie bieten schnelles Aufheizen und Abkühlen und sehr kurze Messzyklen.