Titrator, Coulometrisch, 851 Titrando
Lieferant: METROHM
28510110
METR28510110EA 0 EUR
METR28510110
Titrator, Coulometrisch, 851 Titrando
Titratoren
Coulometer inklusive Generatorelektrode ohne Diaphragma.
Die Coulometrie ist die ideale Methode zur Bestimmung des Wassergehalts in Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen, wenn es um die Bestimmung des Wassergehalts im Spurenbereich (0,01 bis 10 mg absolutes Wasser) geht. Darüber hinaus ist die Coulometrie eine absolute Methode und daher ist keine Titerbestimmung erforderlich.
Coulometrische Titrationen lassen sich mit dem 851 Titrando einfach und schnell durchführen.
Empfohlener Messbereich: 0,01 - 200 mg absolutes Wasser.