Titrator, Volumetrisch, 901 Titrando
Lieferant: METROHM
29010010
METR29010010EA 0 EUR
METR29010010
Titrator, Volumetrisch, 901 Titrando
Titratoren
Der Karl Fischer Titrando für das moderne Titrationslabor. Neben dem Karl Fischer Modus (KFT) ist der High-End Titrator auch mit dem SET Modus ausgestattet und kann damit Titrationen auf einen vordefinierten Endpunkt durchführen.
‚iTrode ready‘: Das hochauflösende, galvanische Messinterface – jetzt erstmals auch mit zusätzlichem digitalen Messeingang für die intelligente. ‚iTrodes‘ Elektroden: Zusätzlich sind pH-Messungen mit höchster Präzision möglich.
Zur Verwendung mit OMNIS Software, tiamo Software oder Touch Control Unit. Konformität mit GMP/GLP und FDA Vorschriften wie 21 CFR Part 11, falls erforderlich.