Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: METROHM
6.2313.000
METR6.2313.000EA 190 EUR
METR6.2313.000
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8