Dosiereinheit, komplett, 10 ml Dosiereinheit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN Glasgewinde GL45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusions-Bürettenspitze. 1 * 1 ST
Lieferant: METROHM
Dosiereinheit, komplett, 10 ml Dosiereinheit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN Glasgewinde GL45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusions-Bürettenspitze. 1 * 1 ST