Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Mettler - Toledo
Synonyme:
Potassiumchloride
51343181
METT51343181EA
12
EUR
METT51343181
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel:
KCl Molecular Weight: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 Schmelzpunkt: 773 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...