Masterflex® Hochreine Filterpatronengehäuse, Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
01508-24
MFLX01508-24EA 118 EUR
MFLX01508-24
Masterflex® Hochreine Filterpatronengehäuse, Polypropylen, Avantor®
Filter Filterkartuschen
Das Filtergehäuse ist ideal für Inline-Prozessfiltrationssysteme.
  • Aus haltbarem Polypropylen (PP)
Dieses #12-Gehäuse passt für Submikron-Kartuschen mit 222 O-Ring-Dichtungsverschlüsse. Das reine PP-Gehäuse enthält keine Filter, Schmiermittel oder Weichmacher. Das Gehäuse verfügt über eine per O-Ring abgedichtete PP-Ablassschraube in der Wanne mit einer zweiten Entlüftung für den Differenzdruck.
Die maximale Temperatur beträgt 100 °F (38 °C); maximaler Druck beträgt 100 psi. Einlass-/Auslassanschlüsse 3/4" NPT(F); Länge 14-3/8“. Inklusive VITON O-Ring.