Masterflex® Korrelierte Schwebekörper-Durchflussmesser, mit Ventil, 65-mm-Skala, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03218-03 03218-23 03218-25 03218-33 03293-00 03293-02 03293-06 03293-08 03293-10 03293-16 03293-18 03293-20 03293-24
MFLX03216-00EA 154 EUR
MFLX03216-00 MFLX03216-02 MFLX03216-04 MFLX03216-06 MFLX03216-08 MFLX03216-10 MFLX03216-12 MFLX03216-14 MFLX03216-15 MFLX03216-16 MFLX03216-17 MFLX03216-18 MFLX03216-20 MFLX03216-22 MFLX03216-24 MFLX03216-26 MFLX03216-28 MFLX03216-30 MFLX03216-32 MFLX03216-34 MFLX03218-01 MFLX03218-05 MFLX03218-07 MFLX03218-09 MFLX03218-11 MFLX03218-13 MFLX03218-15 MFLX03218-16 MFLX03218-17 MFLX03218-18 MFLX03218-19 MFLX03218-21 MFLX03218-27 MFLX03218-29 MFLX03218-31 MFLX03218-35 MFLX03293-04 MFLX03293-12 MFLX03293-14 MFLX03293-15 MFLX03293-17 MFLX03293-26 MFLX03293-28 MFLX03293-34 MFLX03218-03 MFLX03218-23 MFLX03218-25 MFLX03218-33 MFLX03293-00 MFLX03293-02 MFLX03293-06 MFLX03293-08 MFLX03293-10 MFLX03293-16 MFLX03293-18 MFLX03293-20 MFLX03293-24
Masterflex® Korrelierte Schwebekörper-Durchflussmesser, mit Ventil, 65-mm-Skala, Avantor®
Durchflussmesser
Einfacheres Ablesen mit um 16% vergrößerter Skala.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Jeder Durchflussmesser besteht aus einem dickwandigen Glasdurchflussrohr, das in einem Rahmen mit weißer Acrylrückplatte (1/8“ dick) montiert ist. Durchflussmesser aus Aluminium sind wirtschaftlich und eignen sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Durchflussmesser aus Messing sind günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Durchflussmesser aus 316 Edelstahl bieten eine exzellente, chemische Kompatibilität.
Wählen Sie einen Durchflussmesser mit einem hochauflösenden Ventil für eine hervorragende Durchflussregelung – ideal für Anwendungen mit geringem Durchfluss oder für alle Anwendungen, bei denen Sie eine präzise Durchflussregelung benötigen. Alle Durchflussmesser werden mit Korrelationsdatenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) ausgeliefert. Wir können auch Kalibrierdaten für Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Helium, CO2, Argon, andere Flüssigkeiten und Gase sowie für andere Bedingungen als STP liefern – rufen Sie unsere Anwendungsspezialisten für weitere Informationen an.