Masterflex® Fittings, Anordnung Überwurfmutter mit Klemme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06380-11
MFLX06380-11EA 28.3 EUR
MFLX06380-11
Masterflex® Fittings, Anordnung Überwurfmutter mit Klemme, Avantor®
Fittings und Verbinder
Kann Drücke von bis zu 225 psi bewältigen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Sehr gute chemische Beständigkeit. Ausgelegt für 220 psi bei maximal 77 °F ( 25 °C). Verwendbar von 32 bis 212 ºF (0 bis 100 ºC).