Masterflex® Verschraubungen, Klemmverschraubung, T-Stück, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06382-30
MFLX06382-30EA 53.9 EUR
MFLX06382-30
Masterflex® Verschraubungen, Klemmverschraubung, T-Stück, Avantor®
Fittings und Verbinder
Hervorragende Wahl zum Verbinden starrer Rohrsysteme.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Klemmverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.
Gute Chemikalienbeständigkeit. Verwendbar von -50 bis 250 ºF (-46 bis 121 °C).