Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06402-26EA 309 EUR
MFLX06402-26 MFLX06402-73 MFLX06402-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entspricht lebensmittelkonformen Anwendungen.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle
More Product Information