Masterflex® Transferschlauch, Gewelltes FEP, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06407-64EA 203 EUR
MFLX06407-64 MFLX06407-66
Masterflex® Transferschlauch, Gewelltes FEP, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Kein Knicken oder Verzerren.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Wellenform verhindert knicken und hilft dabei das der Schlauch die Form behält ohne die Druck- oder Vakuumfähigkeit zu beeinträchtigen. Schneiden Sie diese spezifisch extrudierten Schläuche einfach auf die gewünschte Länge. Verkauf in 5-Fuß-Längen; jede Länge hat abwechselnde Abschnitte von gewellten (10"L) und nicht gewellten (2"L) Rohren, mit nicht gewellten 1"L-Abschnitten an beiden Enden. Temperaturbereich: -300 bis 400 °F (-184 bis 205 °C). Widersteht 27“ Hg Vakuum.