Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06411-03EA 161 EUR
MFLX06411-03 MFLX06411-19 MFLX06411-55 MFLX06411-58 MFLX06411-59 MFLX06411-60 MFLX06411-62 MFLX06411-63 MFLX06411-64 MFLX06411-65 MFLX06411-66 MFLX06411-67 MFLX06411-68 MFLX06411-69 MFLX06411-70 MFLX06411-71 MFLX06411-72 MFLX06411-74 MFLX06411-75 MFLX06411-76 MFLX06411-77 MFLX06411-78 MFLX06411-79 MFLX06411-80 MFLX06411-82 MFLX06411-83 MFLX95886-00 MFLX06411-12
Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Sie brauchen sich keine Sorgen um die Hitze zu machen - sie können für Anwendungen bis zu 460 °F verwendet werden.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luftfahrt und generelle Laboranwendungen
Eigenschaften: Peroxid-, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Zertifizierung: Elastomer entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177,2600) und entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: –60 bis 460 °F (–51 bis 238 °C)
Sterilisation: Autoklav oder Gammasterilisation