Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06421-26EA 144 EUR
MFLX06421-26 MFLX06421-42 MFLX06421-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Haltbarkeit mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Mit Masterflex® L/S® Multikanal-Pumpenköpfen, kleine Kartuschen kompatibel.
Anwendungen: Pharmazeutik-, Biotechnologie- und Lebensmittelanwendungen sowie beim peristaltischen Pumpen
Eigenschaften: Hervorragende Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen wenden Sie sich bitte an unseren Produktanwendungsspezialisten.