Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06424-26EA 212 EUR
MFLX06424-26 MFLX06424-73 MFLX06424-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Flexibilität auch bei extremen Temperaturen beibehalten.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre