Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, Double-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06445-24EA 198 EUR
MFLX06445-24
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, Double-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Bietet eine längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschlauchformulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex Ultrapharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI, 3A-Hygienestandards und ist FDA-konform
  • Hergestellt gemäß den Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Ideal für Pharmazeutik sowie Lebensmittel-/Getränke- und Laboranwendungen
Höhere Dosier- und Abgabegenauigkeit sind insbesondere bei Bioprozessanwendungen entscheidend. Der Masterflex® L/S® Doppel-Y-Pumpenschlauch, der in Verbindung mit dem Masterflex UltraPharm™ Pumpenkopf, Teil der Masterflex®-Produktserie, verwendet wird, ist speziell für den Füll-/Fertigstellungsvorgang ausgelegt. Der Masterflex® UltraPharm™-Pumpenkopf verwendet Offset-Rollen und proprietäre Masterflex®-Doppel-Y-Schlauchsätze und erzeugt eine sanfte, niedrige Pulsation und hochgenaue Dosierung und Strömung, um die größtmögliche Produktintegrität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten.
Anwendungen: Pharmazeutische, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Entscheiden Sie sich für unseren BioPharm Plus Silikonschlauch (Platingehärtet) für Reinheit, Flexibilität und eine längere Schlauchlebensdauer. Dieser Schlauch eignet sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und entspricht den Hygienestandards gemäß FDA 21 CFR 177.2600. BioPharm Plus platingehärteter Silikonschlauch hat einen Arbeitstemperaturbereich von -75 bis 450 °F (-60 bis 232 °C). Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert.