Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06449-10EA 241 EUR
MFLX06449-10 MFLX06449-12 MFLX06449-14 MFLX06449-18 MFLX06449-22 MFLX06449-24 MFLX06449-26 MFLX06449-28 MFLX06449-30 MFLX06449-34 MFLX06449-36 MFLX06449-40 MFLX06449-42 MFLX06449-48 MFLX06449-31 MFLX06449-33 MFLX06449-37 MFLX06449-47
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.