Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06460-09EA 187 EUR
MFLX06460-09 MFLX06460-10 MFLX06460-12 MFLX06460-14 MFLX06460-16 MFLX06460-18 MFLX06460-19 MFLX06460-22 MFLX06460-24 MFLX06460-26 MFLX06460-27 MFLX06460-28 MFLX06460-30 MFLX06460-31 MFLX06460-32 MFLX06460-34 MFLX06460-36 MFLX06460-38 MFLX06460-39 MFLX06460-40 MFLX06460-42 MFLX06460-44 MFLX06460-46 MFLX06460-48 MFLX06460-49 MFLX06460-29
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Generelle LaborverwendungMerkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Die Gesamtlänge des E-Lab 06460 Verlängerungsschlauchs beträgt 100 Fuß (30 m). Das Vorgängermodell der Ismatec Verlängerungsschläuche war 10 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.