Doppelt offene Filterkartuschen für ultrareine Anwendungen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06479-16 06479-32 06479-40 06479-44 06479-48 06479-52 06479-60 06479-36
MFLX06479-16EA 277 EUR
MFLX06479-16 MFLX06479-32 MFLX06479-40 MFLX06479-44 MFLX06479-48 MFLX06479-52 MFLX06479-60 MFLX06479-36
Doppelt offene Filterkartuschen für ultrareine Anwendungen
Filter Filterkartuschen
Ideal für hochreine Filtrationsanwendungen.
  • U.S. CFR Title 21 konform
Diese Kartuschen sind autoklavierbar bis 250 °F <(121 °C) und inline sterilisierbar bis 257 °F (125 °C) für Zyklen von bis zu 30 Minuten. Sie sind beständig gegen eine Gesamtbelastung von 10 Stunden. Die Filter können auch mit kompatiblen chemischen Mitteln desinfiziert werden. Alle Kartuschen sind für Temperaturen bis 180 °F (82 °C) bei 10 psid geeignet.
Die Kartuschen entsprechen den Richtlinien des US-amerikanischen CFR-Titels 21 für wiederholten Lebensmittelkontakt, entsprechen den Richtlinien der USP-Klasse VI, 121 °C für Kunststoffe und bestehen den MEM-Elutionszytotoxizitätstest. Wässrige Extrakte enthalten weniger als 0,25 EU/ml.