Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch,Tygon® A-60-F Hochdruck, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06504-15EA 203 EUR
MFLX06504-15 MFLX06504-16
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch,Tygon® A-60-F Hochdruck, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Zum Pumpen bei höheren Drücken geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre
More Product Information