Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06508-26EA 333 EUR
MFLX06508-26 MFLX06508-73 MFLX06508-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle
More Product Information