Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06509-13EA 72.8 EUR
MFLX06509-13 MFLX06509-14 MFLX06509-16 MFLX06509-17 MFLX06509-18 MFLX06509-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre
More Product Information