Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06509-26EA 390 EUR
MFLX06509-26 MFLX06509-73 MFLX06509-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
BPA- und phthalatfrei—umweltverträglicher, nachhaltiger und sicherer.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen
More Product Information